Documentos Principais
1.09630
Supelco
2-Butanol
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
2-Butanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
201-158-5
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
16.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C
potência
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.4-9.8 % (v/v)
Impurezas
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
p.e.
99-102 °C/1013 hPa
pf
-115 °C
temperatura de transição
flash point 24 °C
solubilidade
125 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,0%
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
terc-Butanol (GC): ≤ 0,1%
Éter dibutílico (GC): ≤ 0,2%
Etilmetilcetona (GC): ≤ 0,1%
2-Propanol (GC): ≤ 0,2%
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,2%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
sec-Butyl Alcohol
Supelco
BX1795
sec-Butyl Alcohol
1-propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00997
1-propanol
1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01988
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol