58448
2-Methyl-1-propanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
10.6 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C3H7CHO)
≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO)
≤0.01% ketone (as CH3COCH3)
≤0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
p.e.
108 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CO
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.06
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?