Documentos
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
Sinônimo(s):
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-158-5
pressão de vapor
16.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
cor
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
pb
99-102 °C/1013 hPa
pf
-115 °C
temperatura de transição
flash point 24 °C
solubilidade
125 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Cesium acetate ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
450154
Cesium acetate
terc-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
terc-Butanol
2-Butanol for analysis EMSURE®
Supelco
1.09630
2-Butanol
1-propanol anhydrous, 99.7%
Sigma-Aldrich
279544
1-propanol