Documentos
1.07687
Millipore
Sacarose
for biochem. Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein:
90825
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-334-9
NACRES:
NA.79
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
solid
potência
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
185-187 °C (lit.)
densidade volumétrica
800‑950 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrição geral
for biochem. Reag. Ph Eur
Aplicação
Sucrose (saccharose) for biochem. Reag. Ph Eur. CAS 57-50-1, pH 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Identitypasses testAppearance of solution (50%; water)passes testColor number≤ 45Spec. rotation (α 20/D; 26%; water)66.3 - 67.0 °Electrical conductivity≤ 35 µS/cmSulfite (as SO₂)≤ 10 ppmDextrinspasses testReducing sugarspasses testResidual solvents (ICH Q3C)excluded by production processLoss on Drying (105 °C)≤ 0.1%Endotoxins<250
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Sacarose &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S8501
Sacarose
Sacarose puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Sacarose
Sacarose suitable for microbiology, ACS reagent, &#8805;99.0%
Millipore
84100
Sacarose
D-(+)-Glicose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Millipore
1.08337
D-(+)-Glicose
Sacarose ACS reagent
Sigma-Aldrich
S5016
Sacarose
Sacarose meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
S3929
Sacarose
Sacarose Meets ACS Specifications GR ACS
Sigma-Aldrich
SX1075
Sacarose
Sacarose &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S9378
Sacarose