Documentos
1.07712
Supelco
Areia do mar
purified by acid and calcined for analysis
Sinônimo(s):
Areia do mar
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11111701
Número do índice EC:
238-878-4
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
Impurezas
≤0.2% HCl solubles
perda
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
tamanho de partícula
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
pb
>2200 °C/1013 hPa
pf
1713 °C
densidade
2.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Substâncias solúveis em ácido clorídrico: ≤ 0,2 %
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Ferro (Fe) solúvel em ácido: ≤ 0,01%
Perda na ignição (900 °C): ≤ 0,05%
Tamanho de partícula (0,1-0,315 mm): ≥ 90%
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sand Standard
Supelco
SX0070
Sand
Silicon dioxide purum p.a., acid purified
Sigma-Aldrich
84880
Silicon dioxide
Areia, quartzo branco NIST® SRM® 1413, high alumina
NIST1413
Areia, quartzo branco
Silicon dioxide purum p.a., acid purified, sand
Sigma-Aldrich
84878
Silicon dioxide