Documentos
NIST1413
Areia, quartzo branco
NIST® SRM® 1413, high alumina
Sinônimo(s):
Dióxido de silício, Quartzo
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 75 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
glass & ceramic
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Ferric Oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Silicon dioxide acid washed
Sigma-Aldrich
18649
Silicon dioxide
Silica fume NIST® SRM® 2696
NIST2696
Silica fume
Silicon dioxide granular, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
85356
Silicon dioxide
Areia do mar purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Areia do mar
Sílica mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
806587
Sílica
Silica 99.8%
Supelco
381276
Silica