342831
Silicon dioxide
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
fused (granular)
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
tamanho de partícula
1-3 mm
pf
1610 °C (lit.)
densidade
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?