31623
Areia, quartzo branco
washed and calcined, analytical reagent
Sinônimo(s):
Dióxido de silício, Quartzo
About This Item
Produtos recomendados
forma
granular
qualidade
washed and calcined, analytical reagent
Impurezas
≤0.2% Soluble in HCl
perda
≤0.1% loss on ignition
granulação
0.1-0.5 mm (min.70%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.