84878
Silicon dioxide
purum p.a., acid purified, sand
Sinônimo(s):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
forma
sand
qualidade
acid purified
perda
≤0.1% loss on ignition, 900 °C
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
tamanho de partícula
40-150 mesh
pf
1610 °C (lit.)
densidade
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção