Merck
Pular para
8.02410
p-Benzoquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
p-Benzoquinone, p-Quinone, 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
108.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-405-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
560 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110-113 °C
solubility
10 g/L
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Benzoquinone can be used as:
  • A free-radical inhibitor.
  • A catalyst to synthesize highly site-selective N1-alkylated benzotriazoles by N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds.[1]
  • A hydrogen acceptor and two electron oxidant in Pd-catalyzed Wacker oxidation of aryl olefins aldehydes.[2]
  • A redox mediator in Pd-catalyzed anaerobic electrooxidative homocoupling of aryl-boron derivatives.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
8.029401.04610D223204
Hydroquinone Technipur®
Sigma-Aldrich
1.04610
Hydroquinone
Duroquinone 97%
Sigma-Aldrich
D223204
Duroquinone
mp
110-113 °C
mp
209-214 °C
mp
172-175 °C (lit.)
mp
110-112 °C (lit.)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.358 g/cm3 at 20 °C
density
-
autoignition temp.
560 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
930 °F
autoignition temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup