Documentos Principais
1.07133
SAFC
Pancreatin
1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Pancreatin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Número do índice EC:
232-468-9
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>360 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidade volumétrica
400 kg/m3
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Pancreatin is a digestive enzyme used to supplement the body′s natural supply of such enzymes. Pancreatin Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3