Documentos
1.06504
Millipore
Desoxicolato de sódio
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Sinônimo(s):
Desoxicolato de sódio, Sal sódico do ácido desoxicólico, sal sódico do ácido desoxicólico 
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39NaO4
Número CAS:
Peso molecular:
414.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
206-132-7
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
357-365 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C (own results)
solubilidade
330 g/L
densidade volumétrica
200 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrição geral
O desoxicolato de sódio é um sal biliar e detergente iônico solúvel em água, utilizado como inibidor seletivo para meios de cultura bacteriológicos. Ele interfere no crescimento e incorporação de glicose em várias frações celulares e também inibe a formação de flagelo em bactérias gram negativas.
Aplicação
O desoxicolato de sódio é usado em uma série de meios bacteriológicos para o isolamento e classificação de bactérias gram negativas de alimentos e do ambiente.
Nota de análise
Teor (titulação ácida perclórica, calculado em substância seca): ≥ 98,5%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Valor de pH (2%, água): 7,5-9,5
Rotação esp. (α 20/D, 2%; água; calculada em substância seca):
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Teste por TLC: passa no teste
Ácido cólico (TLC): ≤ 2,0%
Perda na secagem (TG): ≤ 6,0%
Adequação para microbiologia (ágar de MacConkey): passa no teste
A substância atende aos critérios descritos na monografia 1483 da Ph. Eur. 6a ed. e qualquer versão revisada posterior.
Para obter detalhes, solicite nosso certificado de EEB.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1