791741
Acetato de sódio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.01% insolubles
perda
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In the Erlenmeyer-Plochl reaction to synthesize oxazolones by the condensation of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- In palladium-catalyzed arylation of thiophenes using aryl halides.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.