Documentos Principais
1.02780
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
very fine crystals EMPLURA®
Sinônimo(s):
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-847-6
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥98.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
147 °C
solubilidade
317 g/L
densidade
2.284 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Fe: ≤0.5%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
very fine crystals EMPLURA®
Nota de análise
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Can we autoclave the solution of Copper II sulfate, for experiments requiring sterile solutions??
    1 answer
    1. Autoclaving Copper(II) sulfate solution is not advisable for sterilization. The high temperatures and pressures can cause the decomposition of Copper(II) sulfate, potentially releasing harmful fumes and altering the solution's chemical composition. Instead, consider using alternative sterilization methods, such as filtration or chemical sterilization, that do not involve high temperatures.