1.04326
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Sinônimo(s):
Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
ISO
JP
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA BAM
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Saiba mais sobre as implicações de meios de cultura que contêm ingredientes não halal ocultos em áreas de produção com certificação halal, e como os meios com certificação halal evitam tal risco. Realize testes de controle de qualidade (CQ) microbiológico em áreas de produção com certificação halal sem risco de perder sua certificação.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.