Merck
Caldo tríptico de soja
Sinônimo: Caldo de caseína de soja (CASO), caldo digerido de caseína-soja, TSB, caldo de triptona-soja, meio digerido de caseína-soja (SCDM)
Frasco de caldo tríptico de soja
O caldo tríptico de soja, comumente referido como caldo triptona-soja ou caldo digerido de caseína-soja, é um meio líquido utilizado em microbiologia. Seus objetivos principais incluem detectar esterilidade, cultivar microrganismos exigentes e enriquecê-los. O caldo compreende digestões enzimáticas de farelo de soja e caseína, peptonas que fornecem aminoácidos e compostos nitrogenados. Além disso, contém cloreto de sódio para manter o equilíbrio osmótico e dextrose, que fornece carboidratos e energia. Este meio também inclui vitaminas e minerais vitais, importantes para o crescimento dos organismos. O hidrogenofosfato dipotássico é incluído como agente tamponante para manter o equilíbrio do pH. O caldo tríptico de soja é usado para cultivar uma ampla gama de bactérias aeróbicas gram-positivas e gram-negativas, fungos, hemoculturas de rotina e biofilmes microbianos.
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 28
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 28
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 28 resultados
Página 1 de 2
Página 1 de 2
Caldo tríptico de soja em testes de patógenos
O caldo CASO, também conhecido como caldo caseína-peptona de soja-peptona, é uma variação do caldo tríptico de soja. Ele é usado para examinar a esterilidade de produtos ou preparações que não têm garantia de estarem esterilizados. Eles são usados para identificar microrganismos específicos e contagens aeróbias totais viáveis através do método do número mais provável (NMP). Esses caldos funcionam como meio de pré-enriquecimento para detectar patógenos de origem alimentar, como Salmonella e E. coli produtora da toxina Shiga.
Caldo tríptico de soja em testes de esterilidade
Caldo tríptico de soja com neutralizadores TLHC (contendo tween® 80, lecitina, histidina e cistina), caldo tríptico de soja concentrado 2x ou caldo tríptico de soja com tween® 80 são úteis para isolar e cultivar bactérias e leveduras delicadas.
Caldo tríptico de soja, Vegitone
Vegitone, um caldo tríptico de soja, é um meio no qual a caseína foi substituída por peptona vegetal. É comumente usado para testar a esterilidade de fungos e bactérias menos comuns. É isento de materiais de origem animal. Além disso, serve como meio de enriquecimento não seletivo projetado especificamente para cultura de Streptococci. É a melhor escolha se nenhum componente de origem animal for desejado no processo.
Caldo tríptico de soja halal
O caldo tríptico de soja halal é um meio certificado usado para testes e produção onde produtos haram (como produtos derivados de carne de porco) são proibidos.
Caldo tríptico de soja Ecocult®
O caldo tríptico de soja Ecocult® é ideal para o cultivo e isolamento de bactérias aeróbicas exigentes, leveduras e bolores. Ele também é usado para testes de esterilidade e contagem microbiana de substâncias, preparações e produtos que carecem de esterilidade.
Caldo digerido de caseína-soja
O caldo digerido de caseína-soja em embalagem dupla é utilizado como meio para avaliação de esterilidade e ajuda a identificar bactérias e fungos aeróbicos. O caldo desempenha um papel significativo nos testes de carga biológica e esterilidade por meio de filtração por membrana ou inoculação direta.
Caldo tríptico de soja em alimentos
O GranuCult®, um caldo tríptico de soja modificado (mTSB) é usado para enriquecer espécies de E. coli e Salmonella em carnes vermelhas. O uso de meio mTSB inibe efetivamente o crescimento de outras espécies de Enterobacteriaceae gram-negativas em 90%. O GranuCult® com novobiocina é usado para enriquecer E. coli enterohemorrágica (EHEC) e detectar E. coli sorotipo O157:H7 em amostras de alimentos. O suplemento seletivo de caldo mTSB contém sal sódico de novobiocina liofilizado, que pode efetivamente suprimir o crescimento de bactérias Gram-positivas concomitantes durante o cultivo de E. coli (O157:H7). O GranuCult® é usado para meios granulados para baixa exposição à poeira e melhor desidratação.
Caldo tríptico de soja irradiado
O caldo tríptico de soja de origem não animal, o caldo tríptico de soja irradiado e o caldo tríptico de soja (CASO) irradiado com γ são úteis para simular processos assépticos em linhas de produção assépticas ou realizar testes de preenchimento de meio. Esses caldos ricos em nutrientes também são ideais para o cultivo de microrganismos exigentes.
Caldo tríptico de soja NutriSelect® prime
O caldo tríptico de soja NutriSelect® prime, que é halal, é um meio confiável usado para cultivo e cultura de uma ampla variedade de microrganismos extraídos de amostras de teste. Ele encontra aplicação em pesquisas, bem como no controle de qualidade de alimentos, água e bebidas.