Documentos
1.02754
Millipore
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth Halal
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, JP 5.02
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
forma
granular
Características
granulated
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth Halal is a non-animal origin alternative to Tryptic Soy Broth (TSB). The media is granulated to ensure excellent solubility in cold water. The product is gamma irradiated and triple bagged to allow transfer to controlled areas.
Peptones provide nitrogen, vitamins, and minerals for the growing microflora. The natural sugars, derived from the peptones promote bacterial growth, and sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium.
Aplicação
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth is suitable for aseptic process simulation, also known as Media fill test.
The media is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples and for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Saiba mais sobre as implicações de meios de cultura que contêm ingredientes não halal ocultos em áreas de produção com certificação halal, e como os meios com certificação halal evitam tal risco. Realize testes de controle de qualidade (CQ) microbiológico em áreas de produção com certificação halal sem risco de perder sua certificação.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.