Documentos
1.04316
Millipore
Água peptonada tamponada
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
Sinônimo(s):
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA BAM
forma
powder
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal is rich in nutrients and produces high resuscitation rates for sublethal injured bacteria and intense growth.
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
Aplicação
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal is used for the preliminary non-selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae such as Salmonella and Cronobacter spp., and for the initial suspension and dilution of samples from food and animal feed, water, and other materials
Informações legais
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Saiba mais sobre as implicações de meios de cultura que contêm ingredientes não halal ocultos em áreas de produção com certificação halal, e como os meios com certificação halal evitam tal risco. Realize testes de controle de qualidade (CQ) microbiológico em áreas de produção com certificação halal sem risco de perder sua certificação.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.