Documentos Principais
1.14564
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste em cubetas de sulfato, photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
sulfate
faixa de medição
100-1000 mg/L (SO42-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 100-1000 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
O método é análogo a EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E, and ASTM D516-11.
Este teste celular de sulfato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de sulfato em amostras aquosas.
Método aplicado: Os íons sulfato reagem com íons bário para formar sulfato de bário ligeiramente solúvel. A turbidez resultante é medida fotometricamente (método turbidimétrico).
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Determinação fotométrica ou turbidimétrica após a extração da água/fusão por derretimento
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting