Documentos
1.03058
Supelco
4-(dimetilamino)benzaldeído
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
4-(dimetilamino)benzaldeído
About This Item
Fórmula linear:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
202-819-0
NACRES:
NA.05
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
temperatura de autoignição
445 °C
potência
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
75 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
chave InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Surfactante catiônico Gemini baseado 4-(dimetilamino)benzaldeído: características superficiais e atividade biológica, uma síntese direta de uma etapa: Esta pesquisa enfoca a síntese e a caracterização de um surfatante catiônico Gemini derivado de 4-(dimetilamino)benzaldeído. Explora as caraterísticas superficiais e a atividade biológica do surfatante, destacando suas possíveis aplicações no tratamento de água (Bekhit et al., 2023).
  • Um novo solvente eutético hidrofóbico profundo baseado em timol e 4-(dimetilamino)benzaldeído: Derivatização e microextração de ureia: Este artigo introduz um novo solvente eutético hidrofóbico profundo usando timol e 4-(dimetilamino)benzaldeído. Ele detalha a aplicação do solvente na derivatização e microextração de ureia, apresentando um novo método de análise de ureia em várias amostras (Shishov et al., 2022).
  • Síntese e caracterização de compostos complexos de Fe(II) com ligantes de base de Schiff de 4-dimetilamino benzaldeído e anilina como corante sensibilizado na célula solar sensibilizada por corante (DSSC): Este estudo relata a síntese e a caracterização de compostos complexos de Fe(II) usando ligantes de base Schiff derivados de 4-dimetilamino benzaldeído e anilina. Explora seu potencial como sensibilizadores nas células solares sensibilizadas por corantes (Sembiring et al., 2023).
  • Síntese, caraterização espectral e bioatividade dos complexos Co(II), Mn(II), Fe(II) e Fe(III) de Bidtenon N,S Schiff Base de S-Benzil Ditiocarbazato com p-(dimetilamino)benzaldeído: Esta pesquisa descreve a síntese e a caracterização de complexos metálicos com base de Schiff derivada de 4-(dimetilamino)benzaldeído. O estudo investiga suas propriedades espectrais e a bioatividade, destacando maior atividade antibacteriana em comparação com o ligante livre (Junghare et al., 2022).
Ligação
Substitui: DX1590-3; DX1590
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): ≥ 99%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Ponto de fusão: 73-75 °C
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Substância prontamente carbonizável: passa no teste
Cinza sulfatada: ≤ 0,1%
Perda na secagem: ≤ 0,5%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.