This product is an R&D chemical for use in a laboratory setting. A quick web search led me to find products which are specifically recommended for the application you describe, but this product would not be recommended. The SDS mentions that this product is harmful to aquatic life, should not be allowed to enter drains, etc. Using this product outside of a laboratory setting is not intended. Please review the product SDS.
1.06462
Hidróxido de sódio
pellets EMPLURA®
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥97% (NaOH, acidimetric)
Formulário
pellets
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
1090 g/L
densidade
2.13 g/mL at 20 °C
traços de ânion
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Melhora da durabilidade e diminuição da secagem do carbonato de sódio ativou a escória através da incorporação de hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio.: Este estudo investiga os efeitos da incorporação de hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio em escória ativada por carbonato de sódio. Os resultados mostram melhorias significativas nas propriedades de encolhimento de durabilidade e secagem do material, tornando-o uma opção viável para aplicações de construção em que é necessário um melhor desempenho (Construction and Building Materials, 2020).
- Efeito da proporção de silicato de sódio para hidróxido de sódio e concentração de hidróxido de sódio nas propriedades físico-mecânicas dos aglutinantes de geopolímero.: Este estudo investiga a influência da proporção de silicato de sódio em hidróxido de sódio e a concentração de hidróxido de sódio nas propriedades mecânicas dos aglutinantes de geopolímero à base de metacaulim. Os resultados indicam que tanto a relação quanto a concentração afetam significativamente a força compressiva e flexural dos ligantes, fornecendo informações valiosas para a otimização das formulações de geopolímeros (East African Journal of Engineering, 2023).
- Efeito do hidróxido de sódio, silicato de sódio líquido, hidróxido de cálcio e escória nas propriedades mecânicas e evolução da estrutura de cristal mineral dos materiais polímeros.: Esta pesquisa examina os papéis de hidróxido de sódio, silicato de sódio líquido, hidróxido de cálcio e escória no desenvolvimento de propriedades mecânicas e estruturas de cristal mineral em materiais polímeros. O estudo revela que o hidróxido de sódio é essencial para a criação de um ambiente fortemente alcalino que promove a formação de cristais minerais benéficos, aumentando assim a força compressiva dos materiais (Crystals, 2021).
- Efeitos do hidróxido de sódio e do hidróxido de cálcio na fase equilibrada de hidratos de metano.: Este estudo explora o impacto do hidróxido de sódio e do hidróxido de cálcio na fase equilibrada de hidratos de metano. Os resultados fornecem informações sobre como esses compostos influenciam a estabilidade e a formação do hidrato, o que é essencial para aplicações em armazenamento e transporte de gás natural (SSRN Electronic Journal, 2022).
Ligação
Nota de análise
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 1,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,012%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,002%
Al (alumínio): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
-
This has been suggested to put in our septic waste system to dissolve the tree roots which are growing into the system. Is this correct??
1 answer-