Documentos Principais
03891
Supelco
Ehrlich′s solution
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 712,00
R$ 712,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 712,00
About This Item
Número CAS:
Beilstein:
4132845
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 712,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Ehrlich′s solution,
Formulário
liquid
Nível de qualidade
densidade
1.10 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
chave InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
reagent for urobilinogen
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)