1.01201
Peroxodissulfato de amônio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Peroxodissulfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titrable free acid
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
120 °C (decomposition)
densidade
1.98 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.00005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
chave InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Peroxodissulfato de amônio no tratamento ambiental: Demonstrou eficácia no tratamento de lixiviados antigos em aterros através de uma combinação de eletro-oxidação e eletrocoagulação assistida por peroxodissulfato, demonstrando o seu potencial em cenários complexos de tratamento de águas residuais (Ma et al., 2024).
- Sistemas de liberação controlada de medicamentos: Utilizado no desenvolvimento de novas redes poliméricas hidrolíticas degradáveis e cruzadas para a liberação controlada de medicamentos, indicando seu papel no avanço das tecnologias de administração farmacêutica (Mehmood et al., 2023).
- Síntese de microgéis: Empregado na síntese e na avaliação in vitro de microgéis à base de ácido aspártico projetados para o fornecimento de medicamentos sustentados, apresentando suas capacidades catalíticas em química de polímeros (Suhail et al., 2021).
- Polimerização oxidativa química: O peroxodissulfato de amônio é utilizado na polimerização oxidativa química do azul de metileno, ajudando a elucidar o mecanismo de reação e os aspectos da estrutura da cadeia, cruciais para a compreensão e o desenvolvimento de novos materiais poliméricos (Mezhuev et al., 2021).
Ligação
Nota de análise
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Ácido livre titulável: ≤ 0,04 meq/g
Cloreto, Clorato (como Cl): ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Mn (manganês): ≤ 0,00005%
Resíduo na ignição (como SO₄): ≤ 0,05%
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1