Documentos Principais
1.03776
Supelco
Sulfato de amônio férrico (III) dodecaidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sulfato de amônio férrico (III) dodecaidratado
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
482.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-382-4
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.0-102.0% (iodometric)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
39-41 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe2+: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Ligação
Substitui: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
Nota de análise
Teor (iodométrico): 99,0%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,01%
Cu (cobre): ≤ 0,001%
Fe II (ferro II): ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,01%
K (potássio): ≤ 0,005 %
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Mn (manganês): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Zn (zinco): ≤ 0,001%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1