Documentos Principais
221988
Sigma-Aldrich
Tiocianato de amônio
ACS reagent, ≥97.5%
Sinônimo(s):
Rodanida de amônio
About This Item
Fórmula linear:
NH4SCN
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
Beilstein:
3595135
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38060604
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
Ensaio:
≥97.5%
grau:
ACS reagent
Formulário:
crystals
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.025%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in H2O)
pf
152-154 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tiocianato de amônio é um sal inorgânico comumente usado para a tiocianização de compostos orgânicos.
Aplicação
Aplicadas na formação de novos sólidos de coordenação bidimensionais Cd-SCN com estruturas incomuns e sob medida, com padrão quadriculado ou em zigue-zague, essas estruturas são etapas importantes para materiais tecnologicamente úteis.
O tiocianato de amônio pode ser usado na síntese de:
  • Derivados de 2-aminotiazol substituídos pela reação com -halocetona carbonilas na presença de N-metilimidazol.5
  • Tiiranos dos oxiranos correspondentes na presença de tetrafluoroborato de lítio.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Schiff-Base Metal (II) Complexes as New Catalysts in the Efficient, Mild and Regioselective Conversion of 1, 2-Epoxyethanes to 2-Hydroxyethyl Thiocyanates with Ammonium Thiocyanate.
Sharghi H and Nasseri MA.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(1), 137-142 (2003)
Conversion of epoxides to thiiranes catalyzed with TiO(TFA)2 and TiCl3(OTf) in the presence of ammonium thiocyanate or thiourea.
Iranpoor N and Zeynizadeh B.
Synthetic Communications, 28(21), 3913-3918 (1998)
Thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and I2O5.
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2367-2373 (2008)
NBS or DEAD as effective reagents in α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1432-1435 (2011)
Regioselective thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and oxone.
Wu G, et al.
Tetrahedron Letters, 46(35), 5831-5834 (2005)