Documentos Principais
1.00815
Supelco
Magnesium Test, photometric
photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Magnesium Cell Test, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
magnesium
faixa de medição
5.0-75.0 mg/L (Mg)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Phthalein complexone)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: photometric 5.0 - 75.0 mg/l Mg Spectroquant®
This Spectroquant® Magnesium Cell Test allows the accurate quantification of the magnesium content in aqueous samples.
Method applied: In neutral solution magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Teste de ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Teste de ferro
Nitrate Test photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Supelco
1.01842
Nitrate Test
Teste de Nitrato photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Teste de Nitrato