1.00898
E.coli / Coliform Selective-Supplement
for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 10 vials, for use with ChromoCult® Coliform Agar
Sinônimo(s):
E. coli / Coliform supplement, E. coli / Coliform antibiotic Selective Supplement
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
composição
Cefsulodine, 2.5 mg per vial
Vancomycin, 2.5 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
3.5-4.5 (25 °C, 14 g/L in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
compatibilidade
for use with ChromoCult® Coliform Agar
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
Ligação
Nota de análise
Recovery on test medium
- Escherichia coli DSM 502:
≥ 70 %
- Citrobacter freundii ATCC 8090: ≥ 70 %
Growth
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063):
inhibited
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): inhibited
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): inhibited
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): inhibited
Colony colour
- Escherichia coli DSM 502:
blue
- Citrobacter freundii ATCC 8090: red
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3