1.00845
Ethanolamine
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
potência
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.4-27 % (v/v)
Impurezas
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
20 cSt(23 °C)
p.e.
171 °C/1013 hPa
pf
10.5 °C
temperatura de transição
flash point 92.5 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): conforms
Al (Aluminium): ≤ 500 ppb
B (Boron): ≤ 20 ppb
Ba (Barium): ≤ 100 ppb
Ca (Calcium): ≤ 500 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 50 ppb
Co (Cobalt): ≤ 20 ppb
Cr (Chromium): ≤ 20 ppb
Cu (Copper): ≤ 20 ppb
Fe (Iron): ≤ 100 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 100 ppb
Mn (Manganese): ≤ 20 ppb
Ni (Nickel): ≤ 20 ppb
Pb (Lead): ≤ 100 ppb
Sn (Tin): ≤ 100 ppb
Zn (Zinc): ≤ 100 ppb
Diethanolamine (GC): ≤ 0.1 %
Triethanolamine (GC): ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup