Documentos Principais
8.00849
Sigma-Aldrich
Ethanolamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
61.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-483-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
potência
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
20 cSt(23 °C)
p.e.
171 °C/1013 hPa
pf
10.5 °C
temperatura de transição
flash point 92.5 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Advancements in cyclotide structure and activity: Ethanolamine is explored within the context of reconstructing pseudo-ancestral cyclotides, which offers new insights into peptide stability and potential pharmaceutical applications (Jiang et al., 2024).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup