Documentos Principais
1.16205
Supelco
Dietanolamina
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Dietanolamina
About This Item
Fórmula linear:
NH(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-868-0
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
365-370 °C
potência
676 mg/kg LD50, oral (Rat)
8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.25% Water (Karl Fischer)
≤0.3% Ethanolamine (GC)
≤0.3% Triethanolamine (GC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.005%
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
357.2 cSt(30 °C)
p.e.
269-270 °C/1013 hPa
pf
28 °C
temperatura de transição
flash point 176 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanolamine ACS reagent, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
398136
Ethanolamine
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.