Documentos Principais
1.00640
Millipore
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1)
for electrophoresis
Sinônimo(s):
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Código UNSPSC:
41105323
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
densidade
1.03 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Appearance of solution (color): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 4.8 - 5.2 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3