1.14544
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste em cubetas de amônio, photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
ammonium
faixa de medição
0.5-16.0 mg/L (NH4-N)
0.6-20.6 mg/L (NH4+)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Indophenol blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O método corresponde à ISO 23695, uma norma que padroniza o uso desse "método de tubo vedado em pequena escala" para esse importante parâmetro. O método é análogo a EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
O teste em cubetas de amônio Spectroquant® possibilita a quantificação de amônio sem cianeto em águas residuais, águas subterrâneas, águas de superfície e água do mar. Normalmente, o amônio entra nos mananciais de água como resíduo de escoamento superficial de área agrícolas fertilizadas, e níveis aumentados de amônio são importantes indicadores de poluição fecal. Outros campos de aplicação são a análise de alimentos & bebidas e amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os testes celulares Spectroquant® vêm com células redondas de 16 mm pré-preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ureia em água e águas residuais, determinação enzimática - Determinação fotométrica usando o método do azul de indofenol após a separação da ureia
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Protocolos
Em um frasco de vidro, adicione 50 g de amostra naturalmente úmida, livre de pedras grossas, com 100 ml da solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Learn about the photometric determination of ammonium ions in manure samples by indophenol blue method using Spectroquant ® test kits and spectrophotometer.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.