SAB5600044
Anti-Histone H2AX antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM214, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti- H2AFX, Anti-HIST5-2AX
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM214, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2