Documentos Principais
05-636-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorpo conjugado anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clone JBW301, Alexa Fluor 488
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinônimo(s):
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Descrição geral
A histona H2A.X é uma variante da histona H2A e está associada de forma semelhante ao DNA genômico. No entanto, a histona é estruturalmente diferente de outros membros da família H2A por possuir uma cauda C-terminal que contém o resíduo Ser139 que é fosforilado em resposta a quebras na fita dupla do DNA. A fosforilação de H2A.X é um processo rápido mediado por proteínas ATM/ATR.
Aplicação
Este anticorpo anti-fosfo histona H2A.X (Ser139), clone JBW301, Alexa Fluor O conjugado 488 é validado para uso em ICC para a detecção de fosfo-histona H2A.X (Ser139).
Qualidade
Avaliado por imunocitoquímica em células HeLa não tratadas (controle negativo) e tratadas com estaurosporina.
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou fosfo-histona H2A.X (Ser139) em células HeLa tratadas com estaurosporina, e não em células HeLa não tratadas.
Descrição-alvo
17 kDa calculado
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Lazina Hossain et al.
International journal of molecular sciences, 25(14) (2024-07-27)
Secondary lymphedema is caused by damage to the lymphatic system from surgery, cancer treatment, infection, trauma, or obesity. This damage induces stresses such as oxidative stress and hypoxia in lymphatic tissue, impairing the lymphatic system. In response to damage, vascular
Chien-Hsing Chang et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(8), 1910-1919 (2016-05-22)
Sacituzumab govitecan (IMMU-132), an SN-38-conjugated antibody-drug conjugate, is showing promising therapeutic results in a phase I/II trial of patients with advanced Trop-2-expressing, metastatic, solid cancers. As members of the ATP-binding cassette (ABC) transporters confer chemotherapy resistance by active drug efflux
Lara H El Touny et al.
Oncotarget, 12(21), 2114-2130 (2021-10-23)
The therapeutic efficacy of temozolomide (TMZ) is hindered by inherent and acquired resistance. Biomarkers such as MGMT expression and MMR proficiency are used as predictors of response. However, not all MGMTlow/-ve/MMRproficient patients benefit from TMZ treatment, indicating a need for
Huan Zhang et al.
Frontiers in oncology, 12, 999302-999302 (2022-12-17)
Poly(ADP-ribose) (PAR) polymerase inhibitors (PARPi) either have been approved or being tested in the clinic for the treatment of a variety of cancers with homologous recombination deficiency (HRD). However, cancer cells can develop resistance to PARPi drugs through various mechanisms
Jolien Van den Bossche et al.
Cancers, 11(12) (2019-12-05)
Polo-like kinase 1 (Plk1), a master regulator of mitotic cell division, is highly expressed in non-small cell lung cancer (NSCLC) making it an interesting drug target. We examined the in vitro therapeutic effects of volasertib, a Plk1 inhibitor, in combination