Documentos Principais
SAB4300213
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-H2AFX (pSer139) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-H2A histone family, member X antibody produced in rabbit, Anti-H2A.X antibody produced in rabbit, Anti-H2A/X antibody produced in rabbit, Anti-H2AX antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.279,00
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS05636
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.279,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS05636
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~15 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(Q-A-SP-Q-E)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AFX(3014)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 139 (Q-A-S(p)-Q-E), according to the protein H2AFX.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Variant histone H2A which replaces conventional H2A in a subset of nucleosomes. Nucleosomes wrap and compact DNA into chromatin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones thereby play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. DNA accessibility is regulated via a complex set of post-translational modifications of histones, also called histone code, and nucleosome remodeling. Required for checkpoint-mediated arrest of cell cycle progression in response to low doses of ionizing radiation and for efficient repair of DNA double strand breaks (DSBs) specifically when modified by C-terminal phosphorylation.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yixuan Zhang et al.
Gene, 711, 143949-143949 (2019-07-01)
As a transcriptional repressor, Chromobox 8 (CBX8) overexpression is found to be associated with tumorigenesis in several cancers. However, its role in radiotherapy resistance remains poorly characterized. Our study is the first to explore the correlation between CBX8 and radioresistance.
Jordan Guillon et al.
Cell death & disease, 10(3), 199-199 (2019-03-01)
Senescence is a tumor-suppressive mechanism induced by telomere shortening, oncogenes, or chemotherapy treatment. Although it is clear that this suppressive pathway leads to a permanent arrest in primary cells, this might not be the case in cancer cells that have
Eva Pagáčová et al.
International journal of molecular sciences, 20(3) (2019-02-02)
From the very beginnings of radiotherapy, a crucial question persists with how to target the radiation effectiveness into the tumor while preserving surrounding tissues as undamaged as possible. One promising approach is to selectively pre-sensitize tumor cells by metallic nanoparticles.
Ding Wu et al.
BMC genomics, 20(1), 290-290 (2019-04-17)
Diverse stresses including genotoxic therapy can induce proliferating cancer cells to undergo cellular senescence and take on the characteristic phenotypes of replicative cellular aging. This accelerated or therapy-induced senescence has been alternatively proposed to contribute to therapeutic efficacy or resistance.
Jingjing Luo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(2), 808-818 (2018-09-07)
We previously reported preventive and therapeutic effects of Smad7, a multifunctional protein, on radiotherapy (RT)-induced mucositis in mice without promoting human oral cancer cell survival or migration in vitro. The current study aims to determine whether a Smad7-based biologic can