Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
05-321
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Clone de antifosfotirosina 4G10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Alguns dos resíduos de tirosina podem ser marcados com um grupo fosfato (fosforilados) por proteínas quinases. (Em seu estado fosforilado, é referida como fosfotirosina). A fosforilação da tirosina é considerada como um dos passos fundamentais na transdução de sinais e regulação da atividade enzimática.
O advento dos anticorpos antifosfotirosina é um dos eventos significativos na pesquisa de transdução de sinais. Antes da disponibilidade de anticorpos antifosfotirosina, a fosforilação de tirosil das proteínas e enzimas era investigada através de experimentos radioativos perigosos e demorados. Os anticorpos antifosfotirosina são comumente usados em western blot, depois que as proteínas-alvo foram imunoprecipitadas para medir a tirosil fosforilação das proteínas. Anticorpos antifosfotirosina também são usados diretamente no lisado celular para examinar a mudança global do nível de fosforilação de tirosina em resposta a vários tratamentos.
Especificidade
Este anticorpo reconhece as proteínas fosforiladas na tirosina de todas as espécies.
Imunogênio
Fosfotiramina-KLH
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Imunoprecipitação:
2-4 μg de um lote anterior imunoprecipitou quantitativamente as proteínas contendo fosfotirosina no lisado de uma cultura confluente (placa de 10 cm) de células expressando uma tirosina-quinase ativada. Para preservar a fosfotirosina, adicione: Ortovanadato de sódio 0,2 mM ao tampão de lise.
O anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10, detecta proteínas fosforiladas em tirosina em todas as espécies. Este anticorpo monoclonal único é validado para uso em IC, IH, IP, WB e é respaldado por centenas de publicações
Subcategoria de pesquisa
Modificação pós-tradução geral
Qualidade
Avaliado rotineiramente em células de carcinoma humano A431 tratadas com EGF.
Análise de western blot:
0,5-2 μg/ml deste lote detectou proteínas fosforiladas na tirosina em um lisado de RIPA modificado a partir de células de carcinoma humano A431 tratadas com EGF (Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Descrição-alvo
Depende do peso molecular da proteína fosforilada em tirosina sendo detectada.
Ligação
Substitui: MAB3090
forma física
Cromatografia em proteína G-Sepharose
Formato: Purificado
Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, Azida sódica 0,05%, pH 7,4. Líquida em 2-8 °C. Anticorpo monoclonal de camundongo
IgG2bκ produzido in vitro por hibridoma de camundongo-camundongo 4G10 (células de mieloma FOX-NY [derivadas de NS-1] x de baço).
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
OBSERVAÇÃO: NÃO CONGELE.
Para recuperação máxima do produto, centrifugue o frasco original antes de remover a tampa. Se o produto tiver sido acidentalmente congelado e descongelado, centrifugue-o a 13.000 x g por 10 minutos a 2-8 ºC. Guarde o sobrenadante para aplicação.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: Nº do catálogo 12-302, lisado de células A431 estimuladas por EGF. Adicione 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 µg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no Certificado de análise.
Informações legais
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Type I interferon differential therapy for erythroleukemia: specificity of STAT activation.
Cull, VS; Tilbrook, PA; Bartlett, EJ; Brekalo, NL; James, CM
Blood null
Expansion of natural killer cells with lytic activity against autologous blasts from adult and pediatric acute lymphoid leukemia patients in complete hematologic remission.
Giovanni F Torelli, Anna Guarini, Roberta Maggio, Cecilia Alfieri, Antonella Vitale, Robin Foa
Haematologica null
Neoplastic transformation by the gep oncogene, Galpha12, involves signaling by STAT3.
Kumar, RN; Shore, SK; Dhanasekaran, N
Oncogene null
Cell context-specific effects of the BCR-ABL oncogene monitored in hematopoietic progenitors.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Witte, ON
Blood null
Biochemical and biological characterization of a neuroendocrine-associated phosphatase.
Wang, Jiz-Yuh, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 89-101 (2006)
Artigos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.