16-452
4G10® Platinum, Anti-Phosphotyrosine Antibody, Biotin Conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
A dilution of 1:1000-2000 of this antibody detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from human HEK293 cells treated with 100 nM insulin.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
NOTE: DO NOT FREEZE.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2