16-103
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, Biotin Conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
4G10 Biotin Antibody, Biotinylated Anti-Phosphotyrosine, Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Description
Anti-phosphotyrosine monoclonal antibody, clone 4G10 (cat. # 05-321), cross-linked to biotin.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 μg of a previous lot, used in conjunction with Streptavidin, agarose conjugate (Catalog # 16-126), immunoprecipitated phosphotyrosine containing proteins from a lysate of EGFstimulated A431 cells.
Note: To preserve phosphotyrosine, add 0.2 mM sodium orthovanadate to the lysis buffer.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL of a previous lot gave positive immunostaining of EGF-stimulated A431 cells that had been fixed with ethanol:acetic acid [1:1].
Application Notes
For use in applications in which a biotin conjugate is advantageous, such as WB and IC.
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Tyrosine phosphorylated proteins on 10 μg of EGF treated A431 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Pervanadate-treated human A431 cell extracts or EGF-treated human A431 cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2