P5872
Anti-Phosphotyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone PT-66, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PT-66, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using phosphotyrosine conjugated to BSA
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human platelets
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting,
- immunofluorescence,
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radio immunoassay (RIA)
- immunoaffinity isolation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2