16-199
Anti-Phosphotyrosine Antibody, recombinant clone 4G10®, agarose conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Características e benefícios
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis:
10 μL of this lot immunoprecipitated the EGF receptor and other tyrosine phosphorylated proteins from EGFstimulated A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1