ZMS16282
Anti-phosphotyrosine Antibody, clone 4G10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
p-Tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse (recombinant)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10, recombinant monoclonal
monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
(Dependent upon the molecular weight of the tyrosine phosphorylated proteins being detected.)
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Descrição geral
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phosphotyrosine in human breast cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Conteúdo relacionado
Escolha opções sustentáveis para sua pesquisa com anticorpos recombinantes ZooMAb® alternativos mais ecológicos. Esses anticorpos sem BSA e sem transportadores são enviados em embalagens com baixo desperdício e oferecem estabilidade máxima sem comprometer o desempenho.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.