05-1250
Anti-Trimethyl Histone H3(Lys9) Antibody, clone CMA308
clone CMA308, from mouse
Sinônimo(s):
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CMA308, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for IP.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
A 0.5 – 2 μg/mL dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa Acid extract.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2