Documentos Principais
D-163
Supelco
Delorazepam-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.805,00
R$ 1.805,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.805,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H6D4Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
309.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.805,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C(Cl)=C(C(C2=C(C=CC(Cl)=C2)N3)=NCC3=O)C([2H])=C1[2H]
chave InChI
CHIFCDOIPRCHCF-RHQRLBAQSA-N
Descrição geral
Delorazepam, also known as chlordesmethyldiazepam and nordiclazepam, is a long acting benzodiazepine. Delorazepam is also an active metabolite of the benzodiazepine drugs diclazepam and cloxazolam. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing applications including forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)