C0567
(−)-Catechin
from green tea, ≥97% (HPLC), powder, oxidative stress inhibitor
Sinônimo(s):
(−)-trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2S,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
About This Item
Produtos recomendados
product name
(−)-Catechin, ≥97% (HPLC), from green tea
fonte biológica
green tea
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1
chave InChI
PFTAWBLQPZVEMU-HIFRSBDPSA-N
Informações sobre genes
human ... BACE1(23621)
Descrição geral
Aplicação
- to test its binding affinity towards estrogen receptor
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography for quantification of polyphenols from plant extracts (HPLC)
- as a reference standard in kinetic studies to quantify antioxidants from Iranian green tea leaves
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research