Documentos Principais
A-116
Supelco
Acetyl norfentanyl-13C6 oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.337,00
R$ 1.337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.337,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C713C6H18N2O · C2H2O4
Peso molecular:
314.29
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
An internal standard suitable for acetyl norfentanyl testing of urine or other matrices by GC/MS or LC/MS in applications such as pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Acetyl norfentanyl is a major metabolite of acetyl fentanyl, a designer drug and fentanyl analog with a potency 40 times greater than heroin and 80 times greater than morphine. In June, 2013, the Centers for Disease Control (CDC) issued a health alert for acetyl fentanyl, reporting 14 overdose deaths in Rhode Island.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)