Documentos Principais
V-048
Supelco
Valeryl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as a free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
400.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as a free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCC)N(C1=CC=CC=C1)C(CC2)CCN2CCC3=CC=CC=C3.Cl
InChI
1S/C24H32N2O.ClH/c1-2-3-14-24(27)26(22-12-8-5-9-13-22)23-16-19-25(20-17-23)18-15-21-10-6-4-7-11-21;/h4-13,23H,2-3,14-20H2,1H3;1H
chave InChI
LDVFWGIGCYCMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for valeryl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Valeryl fentanyl is a designer drug and fentanyl analog. In March, 2017, Chinese officials banned manufacturing and sale of valeryl fentanyl in China.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)