Documentos Principais
I-038
Supelco
Isobutyryl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as a free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H30N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
386.96
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as a free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(N(C1=CC=CC=C1)C2CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C23H30N2O.ClH/c1-19(2)23(26)25(21-11-7-4-8-12-21)22-14-17-24(18-15-22)16-13-20-9-5-3-6-10-20;/h3-12,19,22H,13-18H2,1-2H3;1H
chave InChI
RAMJZGOMHMJBHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for isobutyryl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications. Isobutyryl fentanyl is a fentanyl analog and sold on the illicit market as a designer drug or in combination with heroin.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)