Documentos Principais
LM2144
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
heptadeca-sphing-4-enine-1-phosphate
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 781,00
R$ 781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 781,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H36NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
365.45
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM2144-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H36NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h13-14,16-17,19H,2-12,15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
chave InChI
VITGNIYTXHNNNE-LHMZYYNSSA-N
Descrição geral
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a sphingolipid found in yeast, plants and mammals[1] and is produced in endothelial cells.[2] It is a cellular metabolite and signalling lipid in mammalian cells.[1] S1P is synthesized by sphingosine kinases from sphingosine.[3] It is a high affinity ligand for sphingosine-1-phosphate receptor (S1P1-5).[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sphingosine 1-phosphate (S1P) plays a vital role as a secondary messenger in physiological processes.[3] It is implicated in the pathogenesis of osteoporosis, cancer, atherosclerosis and diabetes.[3] S1P regulates skin dendritic cells and keratinocytes[2]
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2144-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
High-Throughput Assays to Measure Intracellular Ca2+ Mobilization in Cells that Express Recombinant S1P Receptor Subtypes
Valentine WJ and Tigyi G
Methods in Molecular Biology, 77-87 (2012)
Sphingosine-1-phosphate: an enigmatic signalling lipid
Spiegel S and Milstien S
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 4(5), 397-397 (2003)
Sphingosine-1-phosphate as signaling molecule in the skin
Japtok L, et al.
Allergo journal international, 23(2), 54-59 (2014)
Sphingosine-1-phosphate signaling and its role in disease
Maceyka M, et al.
Trends in Cell Biology, 22(1), 50-60 (2012)