Key Documents
330839P
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36D4O5
Peso molecular:
412.60
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (330839P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@]([C@H](O)C2)(O)C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330839P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3