Documentos Principais
861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
Sinônimo(s):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 999,00
R$ 999,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 999,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21D11O2
Número CAS:
Peso molecular:
315.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 999,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 861810E
concentração
1 mg/mL (861810E-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It contains 20-carbon fatty acid chain along with four methylene- interrupted cis double bonds. ARA is present abundantly in phospholipids of cell membranes. It can be acquired from dietary sources.[1]
Aplicação
Arachidonic acid-d11 has been used in sobetiramides (Sob-AM2) quantification by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.[1]
Embalagem
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (861810E-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)